Få mere at vide
Salicylic Acid 2-O-Beta-D-Glucoside, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Salicylic Acid 2-O-Beta-D-Glucoside |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)13(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)12(18)19/h1-4,8-11,13-17H,5H2,(H,18,19)/t8-,9-,10+,11-,13-/m1/s1 |
| Formel vægt | 300.08 |
| Procent renhed | >95% |