Få mere at vide
Salicylsyre 1,0 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Artikelnummer. 30462577
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462577 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462577 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0045.0011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylic Acid
CAS 69-72-7
Analyt- eller komponentnavne Salicylic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Salicylic Acid, 2-Hydroxybenzoic Acid, Lamivudine Imp. C (EP), Sulfasalazine Imp. H (EP), Carbasalate Calcium Imp. C (EP), Mesalazine Imp. H (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. C (EP), Hydroxyethyl Salicylate Imp. A (EP), Lamivudine related, Salicylic acid CCI14008X, Acetylsalicylic Acid Impurity C, Carbasalate Calcium Impurity C, Hydroxyethyl Salicylate Impurity A, Lamivudine Impurity C, Mesalazine Impurity H, Sulfasalazine Impurity H, Carbasalate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL OC(=O)c1ccccc1O
IUPAC navn 2-hydroxybenzoesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Mængde 1 ml
Formel vægt 138,0317 g/mol