missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Salicylazoiminopyridine (>85%), TRC

Artikelnummer. 30423411
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423411 250 mg
30415905 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS088100250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 66030-25-9
Molekylær formel C18H14N4O3
Molekylvægt (g/mol) 334.33
Synonym 2-Hydroxy-5-[2-[4-(2-imino-1(2H)-pyridinyl)phenyl]diazenyl]benzoic Acid, 2-Hydroxy-5-[[4-(2-imino-1(2H)-pyridinyl)phenyl]azo]benzoic Acid, Sulfasalazine Impurity C
IUPAC navn 2-hydroxy-5-[[4-(2-iminopyridin-1-yl)phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMIL OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(cc2)N3C=CC=CC3=N

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Salicylazoiminopyridine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14N4O3/c19-17-3-1-2-10-22(17)14-7-4-12(5-8-14)20-21-13-6-9-16(23)15(11-13)18(24)25/h1-11,19,23H,(H,24,25)
Formel vægt 334.1066
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.