Få mere at vide
Salicylanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salicylanilide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO2/c15-12-9-5-4-8-11(12)13(16)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,15H,(H,14,16) |
| Formel vægt | 213.079 |