Få mere at vide
Salicylanilide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418756
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418756 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418756 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1408
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Salicylanilide demonstrates a wide range of biological activities including antiviral potency which can inhibit HIV virus by targeting HIV-1 integrase or reverse transcriptase.
Salicylanilide demonstrates a wide range of biological activities including antiviral potency which can inhibit HIV virus
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylanilide
Fysisk form Solid
CAS 87-17-2
Farve Brown
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H11NO2
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym 2-Hydroxybenzanilide
Opløselighedsinformation DMSO : 170 mg/mL (797.26 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(NC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2O
Molekylvægt (g/mol) 213.23
Formel vægt 213.23
Procent renhed 99.9%