Få mere at vide
Salicylamid, 99%
Artikelnummer. 10388650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10388650 1 kg Plastflaske 1kg
10236430 5 g Glasflaske 5g
10134810 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10388650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 229360010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 65-45-2 | C7H7NO2 | 137,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-45-2
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00007978
InChI nøgle SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
IUPAC navn 2-hydroxybenzamid
SMIL NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylamide
Navn note 99%
Smeltepunkt 139,0 °C til 142,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (på vandfri stof)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H4(OH)CONH2
Mængde 1 kg
Beilstein 10, 87
Merck Index 15, 8465
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: 0,2% i vand (30 °C), 10,0% i propylenglykol (5 °C), opløseligt i alkohol, kloroform og ether, let opløseligt i kulstoftetrachlorid
Formel vægt 137.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver