Få mere at vide
Salicylamide, ≥99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476222 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11476222 25 g
11486222 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476222 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210283525
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 65-45-2
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00007978
InChI nøgle SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
IUPAC navn 2-hydroxybenzamid
SMIL NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylamide
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 137.1
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver