Få mere at vide
Salicylamide, ≥99.0% (T), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15607290 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15607290 1 g Poly bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 15607290 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 842281G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylamide
Navn note Matrix substance for MALDI-MS
CAS 65-45-2
Smeltepunkt 140°C to 144°C
Emballage Poly bottle
Mængde 1 g
Molekylær formel C7H7NO2
Lineær formel 2-(HO)C6H4CONH2
Fysisk form Solid
MDL nummer MFCD00007978
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 742439
Synonym salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
InChI nøgle SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC(=O)C1=CC=CC=C1O
IUPAC navn 2-hydroxybenzamide
Molekylvægt (g/mol) 137.14
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
Formel vægt 137.14g/mol
Procent renhed ≥99.0% (T)