Få mere at vide
Salicylamid, 98%
Artikelnummer. 11479712
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479712 250 g 250g
11469712 1000 g 1000g
11489712 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479712 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10797.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65-45-2 | C7H7NO2 | 137,14 g/mol
Salicylamid bruges i kombination med både aspirin og koffein i de håndkøbsmedicinske smertestillende midler. Det bruges som et smertestillende middel og som et febernedsættende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Salicylamid anvendes i kombination med både aspirin og koffein i håndkøbsmedicin. Det bruges som et smertestillende middel og som et febernedsættende middel.
Opløselighed Opløseligt i vand (2,06 mg
/ml ved 25 C), chloroform, °dimethylsulfoxid, alkohol og methanol (100 mg/ml).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-45-2
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00007978
InChI nøgle SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
IUPAC navn 2-hydroxybenzamid
SMIL NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylamide
Smeltepunkt 138 °C til 142 °C
Kogepunkt 181 °C (14 mmHg)
Mængde 250 g
Beilstein 742439
Merck Index 14,8328
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (2,06 mg/ml ved 25 °C), kloroform, dimethylsulfoxid, alkohol og methanol (100 mg/ml).
Formel vægt 137.14
Procent renhed 98%