Få mere at vide
Salicylamid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327576
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327576 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327576 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16903400AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylamide
CAS 65-45-2
Analyt- eller komponentnavne Salicylamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H7 N O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzamide, 2-hydroxy-, Salicylamide (8CI), 2-Carbamoylphenol, 2-Carboxamidophenol, 2-Hydroxybenzamide, Acket, Afko-Sal, Algamon, Algiamida, Allevin, Amid-Sal, Amidosal, Anamid, Benesal, Cetamide, Cidal, Cymidon, Dropsprin, Liquiprin, Morsarinas, NSC 3115, NSC 83150, Novecyl, OHB, Oramid, Panithal, Raspberin, SR 4326, Salamid, Salamide, Saliamid, Saliamin, Salicim, Salicylic acid amide, Salipur, Salizell, Salrin, Salymid, Samid, Serramida, Urtosal, o-Hydroxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
SMIL NC(=O)c1ccccc1O
IUPAC navn 2-hydroxybenzamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Mængde 1 ml
Formel vægt 137,0477 g/mol