Få mere at vide
Salicylaldoxime, TRC
Artikelnummer. 30427981
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30427981 500 mg -
30413405 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30427981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS881485500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylaldoxime
CAS 94-67-7
Molekylær formel C7H7NO2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8-10/h1-5,9-10H
SMIL ON=Cc1ccccc1O
IUPAC navn 2-(hydroxyiminomethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 137.13
Formel vægt 137.0477