Få mere at vide
Salicylaldoxime, TRC
Artikelnummer. 30413322
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30413322 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30413322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS881485250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylaldoxime
CAS 94-67-7
Molekylær formel C7H7NO2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8-10/h1-5,9-10H
SMIL ON=Cc1ccccc1O
IUPAC navn 2-(hydroxyiminomethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 137.13
Formel vægt 137.0477