Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salicylaldoxime |
| Smeltepunkt | 56 °C til 59 °C |
| Farve | Bordeaux til lilla-rød |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | 2-(HO)C6H4CH=NOH |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 08, 49 |
| Merck Index | 15, 8464 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Salicylaldoxime
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.