Learn More
Salicylaldoxime, 98%
Product Code. 11478943
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11478943 500 g 500g
11458943 25 g 25g
11468943 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11478943 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11080.36
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 94-67-7 | C7H7NO2 | 137,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-67-7
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00002120
InChI nøgle GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
Synonym salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
PubChem CID 6740756
IUPAC navn 6-[(hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMIL ON\C=C1\C=CC=CC1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Salicylaldoxime
Smeltepunkt 55 °C til 59 °C
Mængde 500 g
Beilstein 1859881
Merck Index 14,8327
Formel vægt 137.14
Procent renhed 98%