Få mere at vide
Salicylaldoxime, 98%
Artikelnummer. 11458943
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458943 25 g 25g
11468943 100 g 100g
11478943 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458943 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11080.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94-67-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-67-7
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00002120
InChI nøgle GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
Synonym salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
PubChem CID 6740756
IUPAC navn 6-[(hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMIL ON\C=C1\C=CC=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylaldoxime
Smeltepunkt 55°C to 59°C
Mængde 25 g
Beilstein 1859881
Merck Index 14,8327
Formel vægt 137.14
Procent renhed 98%