Få mere at vide
Salicylaldehyde hydrazone, 98%
Artikelnummer. 11479927
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11479927
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22878.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3291-00-7 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3291-00-7
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00007626
InChI nøgle RHPIFAMEPPCHGX-AATRIKPKSA-N
Synonym salicylaldehyde hydrazone, benzaldehyde, 2-hydroxy-, hydrazone, 2-methanehydrazonoylphenol, salicylic aldehyde hydrazone, 1-salicylidenehydrazine, 6-hydrazinylmethylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, acmc-1ap22, myunwhtzyxucik-uhfffaoysa-n, benzaldehyde,2-hydroxy-, hydrazone
PubChem CID 6746399
SMIL NN\C=C1/C=CC=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylaldehyde hydrazone
Smeltepunkt 95°C to 98°C
Mængde 25 g
IUPAC navn 6-(hydrazinylmethylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%