Få mere at vide
Salicylaldazin, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11402776 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402776 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11402776 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521809080
Salicylaldazin, MP Biomedicals , Mængde: 100g, Molekylvægt: 240.262, CAS: 959-36-4, InChI-nøgle: SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N, IUPAC Navn: 6-[[2-[(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]hydrazinyl]methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on, molekyleformel: C14H12N2O2, PubChem CID: 6849893
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylaldazine
CAS 959-36-4
Molekylær formel C14H12N2O2
Mængde 100 g
Synonym salicylaldehyde azine, salicylalazine, salicylaldazine, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 2-hydroxybenzaldehyde azine, 2-1e-e-2-2-hydroxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl phenol, 2,2'-1,2-hydrazinediylidenedi methylylidene diphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 1,2-bis e-salicylidene hydrazine, 6-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene methylhydrazo methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
InChI nøgle SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CNNC=C2C=CC=CC2=O)C(=O)C=C1
IUPAC navn 6-[[2-[(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]hydrazinyl]methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on
Molekylvægt (g/mol) 240.262
PubChem CID 6849893