Få mere at vide
Salicyl-AMS, MedChemExpress
Beskrivelse
Salicyl-AMS is a mycobactin biosynthesis inhibitor which can also inhibit M. tuberculosis growth in vitro under iron-limited conditions.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salicyl-AMS |
| CAS | 863238-55-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H18N6O8S |
| Mængde | 1 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 90.5 mg/mL (194.03 mM) |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](COS(=O)(NC(C2=C(O)C=CC=C2)=O)=O)O[C@@H](N3C(N=CN=C4N)=C4N=C3)[C@@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.43 |
| Formel vægt | 466.43 |
| Vis mere |