Få mere at vide
Thermo Scientific™ SalI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10242440 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1500 U
2.000 enheder
5 x 1.500 enheder
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
2000 enheder
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10242440 5 x 1.500 enheder Pakke med 5
10344190 2.000 enheder 2000 enheder
10344330 1500 U 1500 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10242440 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER0642
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SalI-restriktionsenzymet genkender G^TCGAC-steder og skærer bedst ved 37 C °i O-buffer.
Lambda-DNA fordøjet med Sall, 0,7% agarose, 2 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...▵G T CGA C...3'
3'...CAGCT▵ G...5'
Betingelser for 100 % aktivitet
  • 1 X buffer O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer
  • SalI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning
  • Efter 50 gange overfordøjelse med Sall, kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper fuldstændigt— blokeret
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA
  • Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Kompatible ender
  • Eco88I, Smol, Xhol
Bemærk:
Lavt saltindhold, højt glycerol (> 5%) koncentrationer, pH> 8,0 eller et stort overskud af enzym kan resultere i stjerneaktivitet. Supercoilede former af pBR322 og pUC kræver 10 gange overfordøjelse med Sall for at opnå fuldstændig fordøjelse. Inkubation ved 25 °C resulterer i 50-75 % aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym Sal I
Kompatibel buffer 10X buffer O
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 5 x 1.500 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning