Få mere at vide
Salermide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479796
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16479796 50 mg
16475977 5 mg
16464516 100 mg
16413258 10 mg
16412696 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16479796 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101073
MedChemExpress Salermide is an inhibitor of Sirt1 and Sirt2; can cause strong cancer-specific apoptotic cell death.
Salermide is an inhibitor of Sirt1 and Sirt2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salermide
CAS 1105698-15-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H22N2O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (126.75 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=CC(/N=C/C2=C3C=CC=CC3=CC=C2O)=C1)C(C)C4=CC=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 394.47
Formel vægt 394.47
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death