Få mere at vide
Salcaprozate Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salcaprozate Sodium |
| CAS | 203787-91-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H20 N O4 . Na |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Octanoic acid','8-[(2-hydroxybenzoyl)amino]-','sodium salt (1:1), Octanoic acid','8-[(2-hydroxybenzoyl)amino]-','monosodium salt (9CI), E 414, SNAC, Salcaprozate sodium, Sodium 8-(salicyloylamino)octanoate, Sodium 8-[(2-hydroxybenzoyl)amino]caprylate, Sodium 8-[(2-hydroxybenzoyl)amino]octanoate, Sodium N-[8-(2-hydroxybenzoyl)amino]caprylate, 8-[(2-Hydroxybenzoyl)amino]octanoic acid sodium salt, 8-[(2-Hydroxybenzoyl)amino]octanoic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4.Na/c17-13-9-6-5-8-12(13)15(20)16-11-7-3-1-2-4-10-14(18)19;/h5-6,8-9,17H,1-4,7,10-11H2,(H,16,20)(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].Oc1ccccc1C(=O)NCCCCCCCC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;8-[(2-hydroxybenzoyl)amino]octanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.31 |
| Vis mere |