Få mere at vide
Salbutamon-d9 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salbutamon-d9 Hydrochloride |
| CAS | 1346605-08-0 |
| Molekylær formel | C13 D9 H10 N O3 . Cl H |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-[(1,1-Dimethylethyl-d9)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,14-16H,7-8H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[2,2,2-trideuterio-1,1-bis(trideuteriomethyl)ethyl]amino]ethanone;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.81 |
| Formel vægt | 282.1697 |