Få mere at vide
Salbutamol Sulphate, LoGiCal
Artikelnummer. 30459518
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459518 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459518 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0381.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salbutamol sulfate
CAS 51022-70-9
Analyt- eller komponentnavne Salbutamol sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C13 H21 N O3 . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Salbutamol Sulphate, Albuterol Sulphate, AH 3365F
InChI formel InChI=1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;sulfuric acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 576.7
Mængde 10 mg
Formel vægt 576.2717 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.