Få mere at vide
Salbutamol Sulphate (Albuterol Sulphate) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30459111
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459111 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459111 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0381.0001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Salbutamol Sulphate (Albuterol Sulphate) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salbutamol sulfate
CAS 51022-70-9
Analyt- eller komponentnavne Salbutamol sulfate
Forsendelsestilstand Ice Pack (-20°C)
Molekylær formel 2 C13 H21 N O3 . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Salbutamol Sulphate, Albuterol Sulphate, AH 3365 F
InChI formel InChI=1 S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17 H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;sulfuric acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 576.7
Mængde 1 ml
Formel vægt 576.2717 g/mol