Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Salbutamol hemisulfate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001413
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30001413 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30001413 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0634/250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
β2-adrenoceptor agonist
Salbutamol hemisulfate is a selective β2-adrenergic agonist with 29-fold higher selectivity for β2 over β1 receptors. Salbutamol elevates fibroblast growth factor 20 (FGF20) in nigrostriatal neurons, and is neuroprotective in a mouse model of Parkinson's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salbutamol hemisulfate
CAS 51022-70-9
Mængde 50 mg
Molekylær formel C13H23NO7S
Formel vægt 576.7
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 337.387