Få mere at vide
Salbutamol hemisulfate, MedChemExpress
Beskrivelse
Salbutamol Hemisulfate (Albuterol hemisulfate) is a short-acting β2 adrenergic receptor agonist
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salbutamol hemisulfate |
| CAS | 51022-70-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H22NO5S0.5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Albuterol hemisulfateAH-3365 hemisulfate |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (347.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (6.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC(C1=CC(CO)=C(O)C=C1)CNC(C)(C)C.[0.5H2SO4] |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.14 |
| Vis mere |