Få mere at vide
Salbutamol hemisulfate, 98+%, Thermo Scientific™
329.86 DKK - 1268.68 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 51022-70-9
Molekylær formel C13H23NO7S
Molekylvægt (g/mol) 337.387
MDL nummer MFCD00055200
InChI nøgle OVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym salbutamol sulfate, albuterol sulfate, ventolin, ventorlin, 4-2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl phenol sulfate, asthavent, albuterol sulfate 1:x, salbutamol; sulfuric acid, asmaven sulfate, 2-tert-butylamino-1-4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl ethanol hemisulfate
PubChem CID 9884233
IUPAC navn 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;sulfuric acid
SMIL CC(C)(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)CO)O.OS(=O)(=O)O
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11478467
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18544.03
1g
329.86 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11488467
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18544.06
5g
1268.68 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Salbutamol sulfate is used as standard in analysis of fortified meat for LABA content using ELISA kits. It is also used to study the response of prostaglandin 2α to various β-adrenergic agonists in cultured bovine endometrial cells.
Solubility
Soluble in water and 1M sodium hydroxide (50 mg/ml).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
51022-70-9
337.387
OVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N
9884233
CC(C)(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)CO)O.OS(=O)(=O)O
C13H23NO7S
MFCD00055200
salbutamol sulfate, albuterol sulfate, ventolin, ventorlin, 4-2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl phenol sulfate, asthavent, albuterol sulfate 1:x, salbutamol; sulfuric acid, asmaven sulfate, 2-tert-butylamino-1-4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl ethanol hemisulfate
4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;sulfuric acid
Tekniske data
Salbutamol sulfate
C13H23NO7S
Light sensitive
Soluble in water and 1M sodium hydroxide (50mg/ml).
CC(C)(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)CO)O.OS(=O)(=O)O
337.387
576.7
51022-70-9
MFCD00055200
salbutamol sulfate, albuterol sulfate, ventolin, ventorlin, 4-2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl phenol sulfate, asthavent, albuterol sulfate 1:x, salbutamol; sulfuric acid, asmaven sulfate, 2-tert-butylamino-1-4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl ethanol hemisulfate
OVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N
4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;sulfuric acid
9884233
99%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H361fd
missing translation for 'einecsNumber' : 256-916-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ6430100
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
Produktidentifikator
  • Salbutamol sulphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis[(tert-butyl)(.beta.,3,4-trihydroxyphenethyl)ammonium] sulphate
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater