missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Salbutamol Acetonide, TRC

Artikelnummer. 30421737
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421737 500 mg
30415902 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421737 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS085530500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54208-72-9
Molekylær formel C16 H25 N O3
Molekylvægt (g/mol) 279.37
Synonym α-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol, 2-(tert-Butylamino)-1-(2,2-dimethyl-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol, Salbutamol Acetonide
IUPAC navn 2-(tert-butylamino)-1-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1ccc2OC(C)(C)OCc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Salbutamol Acetonide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H25NO3/c1-15(2,3)17-9-13(18)11-6-7-14-12(8-11)10-19-16(4,5)20-14/h6-8,13,17-18H,9-10H2,1-5H3
Formel vægt 279.1834
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.