Få mere at vide
Salbutamol Acetonide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salbutamol Acetonide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO3/c1-15(2,3)17-9-13(18)11-6-7-14-12(8-11)10-19-16(4,5)20-14/h6-8,13,17-18H,9-10H2,1-5H3 |
| Formel vægt | 279.1834 |