Få mere at vide
Salannin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salannin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H44O9/c1-9-17(2)31(37)43-25-14-24(41-19(4)35)32(5)16-40-28-29(32)33(25,6)23(13-26(36)38-8)34(7)27-18(3)21(20-10-11-39-15-20)12-22(27)42-30(28)34/h9-11,15,21-25,28-30H,12-14,16H2,1-8H3/b17-9+/t21-,22-,23-,24-,25+,28-,29+,30-,32-,33+,34-/m1/s1 |
| Formel vægt | 596.2985 |
| Procent renhed | >95% |