Få mere at vide
Sal003, MedChemExpress
Beskrivelse
Sal003 is a potent, specific and cell-permeable inhibitor of the eukaryotic translation initiation factor 2α (eIF2α) phosphatase. Sal003 is a derivative of salubrinal.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sal003 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1164470-53-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H15Cl4N3OS |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (215.88 mM) |
| SMIL | O=C(NC(NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=S)C(Cl)(Cl)Cl)/C=C/C2=CC=CC=C2 |
| Vis mere |