missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sakuranetin, TRC

Artikelnummer. 30412195
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412195 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412195 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS08425510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sakuranetin
CAS 2957-21-3
Molekylær formel C16 H14 O5
Mængde 10 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one','2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-','(2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one','2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-','(S)-, Flavanone','4',5-dihydroxy-7-methoxy-','(S)-(-)- (8CI), Sakuranetin (6CI), (-)-(S)-Sakuranetin, (2S)-2,3-Dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, (S)-4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavanone, 5,4'-Dihydroxy-7-methoxyflavanone, 7-O-Methylnaringenin, Naringenin 7-O-methyl ether, Naringenin 7-methyl ether
InChI formel InChI=1S/C16H14O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-7,14,17-18H,8H2,1H3/t14-/m0/s1
SMIL COc1cc(O)c2C(=O)C[C@H](Oc2c1)c3ccc(O)cc3
IUPAC navn (2S)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-2,3-dihydrochromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 286.28
Formel vægt 286.0841
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.