Få mere at vide
MedChemExpress Sakuranetin
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.28 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 2957-21-3 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.0% |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 125 mg/mL (436.64 mM) |
| Mål | Fungal |
| Mængde | 10 mg |