Få mere at vide
MedChemExpress Sakuranetin
Artikelnummer. 16441728
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16441728 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16441728 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN3006
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Sakuranetin is a rice flavonoid phytoalexin, shows strong antifungal activity. Sakuranetin has anti-inflammatory and antioxidative activities. Sakuranetin ameliorates LPS-induced acute lung injury.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 286.28 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
CAS 2957-21-3
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : ≥ 125 mg/mL (436.64 mM)
Mål Fungal