Få mere at vide
Invitrogen™ SAIVI™ Rapid Antibody Labeling Kit, Alexa Fluor™ 750
Artikelnummer. 10256363
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10256363 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10256363 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S30046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7510.00 DKK
    5632.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 1877.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
SAIVI™ Rapid Antibody Labeling Kit, Alexa Fluor™ 750
The Alexa Fluor™ 750 SAIVI™ Antibody Labeling Kit provides a convenient means to label antibodies with an optimal degree of labeling for in vivo imaging applications (DOL; ∼2) over a 6-fold antibody concentration range with no adjustments in reaction volume, dye concentration, or antibody concentration necessary. Using this procedure, optimally labeled antibodies are ready for applications that require azide-free reagents, such as live-cell imaging or direct injection into animals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mærkningssæt
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode Fluorescens
Excitation/Emission 749/775
Mærkningsskala 0,5 til 3 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Alexa Fluor, SAIVI
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 750
Farve Infrarød
Mærkningsmål Antistoffer
Etikettype Alexa Fluor-farvestoffer