Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2375 Ultra Chemical Resistant Tubing
Artikelnummer. 11994438
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,063 tommer.
0,188 tommer
0,5 tommer
0,625 tommer
1/4 tommer
5/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
0,375 tommer
0,75 tommer
0,875 tommer
3/16 tommer
5/16 tommer
7/16 tommer
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
3,2 mm
Tykkelse (engelsk):
0,0625 tommer
0,0625 tommer.
1/8 tommer
Pakningsstørrelse:
15m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre Tykkelse (metrisk) Tykkelse (engelsk) unitSize
11994438 1/4 tommer 0,375 tommer 1,6 mm 0,0625 tommer. 15m
11944438 0,063 tommer. 3/16 tommer 1,6 mm 0,0625 tommer. 15m
11984438 0,188 tommer 5/16 tommer 1,6 mm 0,0625 tommer. 15m
11904448 5/16 tommer 7/16 tommer 1,6 mm 0,0625 tommer 15m
11934448 0,5 tommer 0,75 tommer 3,2 mm 1/8 tommer 15m
11944448 0,625 tommer 0,875 tommer 3,2 mm 1/8 tommer 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11994438 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 9563016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tygon™ 2375 Ultra Chemical Resistant Tubing for Chemical Transfer Applications.
Brug denne slange i stærkt regulerede industrier såsom mad og drikke, gæstfrihed og institutionsrengøring. Saint-Gobain™ Tygon™ Formula 2375 Chemical Resistant Tubing tilbyder en uovertruffen kombination af kemisk resistens, klarhed og fleksibilitet.
Tygon™ 2375 rør fra Saint-Gobain er ideel til applikationer, hvor der anvendes skrappe rengøringskemikalier. Det er klart, fleksibelt og praktisk talt upåvirket af syrer, baser, ketoner, salte og alkoholer. Dette produkt er helt fri for blødgørere og eliminerer væskeforurening, for tidlig skørhed og revner, der ofte opstår med andre fleksible slangeprodukter. Ved korrekt forbrænding, Tygon™ 2375 frigiver ingen forurening, der kan skade miljøet.
  • Fremragende kemikalieresistens
  • Ikke-DEHP for høj renhed
  • Blødgørerfri til lavt ekstraherbare
  • Sikker bortskaffelse– frigiver ingen skadelig og ætsende hydrogenchloridgas
  • Glattere indvendig overflade– giver bedre flow og hæmmer partikelopbygning
  • Lav sorption– minimerer krydskontaminering og bevarer mediets renhed
  • Klar slange for lettere og bedre observation
Typiske anvendelser
  • Industriel/institutionel rengøring
  • Kemiske overførselssystemer
  • Overførselslinjer til kemiske analysatorer
  • Vaskemiddelforsyningsledninger
  • Blæk og trykvæske dispensering
  • Industriel røntgenbehandling
  • Strømproduktion prøveudtagning og drænledninger
  • Fremstilling af maling og opløsningsmidler
  • Håndtering af farlige materialer
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Tygon
Diameter (engelsk) Ydre 0,375 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 9.5 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,0625 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Farve Klar
Produkttype Overførselsslange