Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2375 Ultra Chemical Resistant Tubing
Beskrivelse
Brug denne slange i stærkt regulerede industrier såsom mad og drikke, gæstfrihed og institutionsrengøring. Saint-Gobain™ Tygon™ Formula 2375 Chemical Resistant Tubing tilbyder en uovertruffen kombination af kemisk resistens, klarhed og fleksibilitet.
Tygon™ 2375 rør fra Saint-Gobain er ideel til applikationer, hvor der anvendes skrappe rengøringskemikalier. Det er klart, fleksibelt og praktisk talt upåvirket af syrer, baser, ketoner, salte og alkoholer. Dette produkt er helt fri for blødgørere og eliminerer væskeforurening, for tidlig skørhed og revner, der ofte opstår med andre fleksible slangeprodukter. Ved korrekt forbrænding, Tygon™ 2375 frigiver ingen forurening, der kan skade miljøet.
- Fremragende kemikalieresistens
- Ikke-DEHP for høj renhed
- Blødgørerfri til lavt ekstraherbare
- Sikker bortskaffelse– frigiver ingen skadelig og ætsende hydrogenchloridgas
- Glattere indvendig overflade– giver bedre flow og hæmmer partikelopbygning
- Lav sorption– minimerer krydskontaminering og bevarer mediets renhed
- Klar slange for lettere og bedre observation
Typiske anvendelser
- Industriel/institutionel rengøring
- Kemiske overførselssystemer
- Overførselslinjer til kemiske analysatorer
- Vaskemiddelforsyningsledninger
- Blæk og trykvæske dispensering
- Industriel røntgenbehandling
- Strømproduktion prøveudtagning og drænledninger
- Fremstilling af maling og opløsningsmidler
- Håndtering af farlige materialer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 0,063 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Materiale | Tygon |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3/16 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.8 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,0625 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 1,6 mm |
| Farve | Klar |
| Vis mere |