Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Rør
Artikelnummer. 15157134 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,875 tommer
1/16 tommer.
1/4 tommer
5/32 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1,125 tommer
3/16 tommer
5/16 tommer
7/32 tommer.
Maksimalt tryk:
12 psi (ved 73 °F)
17 psi (ved 73 °F)
36 psi (ved 73 °F)
69 psi (ved 73 °F)
Tykkelse (engelsk):
1/16 tommer.
1/32 tommer.
1/8 tommer
Pakningsstørrelse:
15m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre Maksimalt tryk Tykkelse (engelsk) Pakningsstørrelse
15157134 1/4 tommer 5/16 tommer 12 psi (ved 73 °F) 1/32 tommer. 15m
15680211 1/16 tommer. 3/16 tommer 69 psi (ved 73 °F) 1/16 tommer. 15m
15250809 5/32 tommer. 7/32 tommer. 17 psi (ved 73 °F) 1/32 tommer. 15m
15533776 0,875 tommer 1,125 tommer 36 psi (ved 73 °F) 1/8 tommer 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15157134 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 0640705
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tygon™ E-3603 Slange til laboratorie- og vakuumapplikationer.
Tygon™ E-3603 slange fra Saint-Gobain er krystalklar og fleksibel og håndterer stort set alle organiske kemikalier, der findes i det moderne laboratorium. Det er ikke-oxiderende og ikke-forurenende, hvilket gør det til et ideelt valg til en række forskellige anvendelser. Tygon™ E-3603 har høje tolerancer og lot-til-lot-konsistens, hvilket vil give reproducerbare resultater i dit laboratorium. Det er ikke-giftigt og ikke-forurenende og mindre permeabelt end gummislanger. Den glasagtige, glatte indre boring hjælper med at forhindre ophobning for at lette rengøringen.
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Ikke-giftig og ikke-forurenende
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
Overholdelse
FDA, NSF , 3-A, møder USP Klasse VI, Japans fødevaresanitetslov nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EF og 10/2011/EU.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Tygon S3 E-3603
Diameter (engelsk) Ydre 5/16 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 7.9 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 1/32 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Farve Klar
Fleksibilitet 41 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 12 psi (ved 73 °F)
Produkttype Slanger