Få mere at vide
Saint-Gobain Versilon™ Blødgørerfri slange, formulering 2001
Artikelnummer. 11780408
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer
1/2 tomme
1/4 tomme
1/8 tomme
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1/2 tomme
1/4 tomme
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
7/16 tommer
7/8 tommer
Tykkelse (engelsk):
1/16 tommer
1/8 tommer
Pakningsstørrelse:
15m
Artikelnummer. 11780408
Brand: Saint-Gobain 9643004
Ideel til brug i peristaltiske pumpesystemer, dispensering af sæbe og rengøringsmidler, blækoverførsel, vandrensningslinjer, kemisk overførsel og mad- og drikkevareapplikationer
Versilon™ Plasticizer-Free Tubing, Formulation 2001 is uniquely engineered to provide flexibility, chemical resistance and extended pump life in a clear, plasticizer-/oil-free tubing product.
  • Does not contaminate fluids
  • Superior flex life in peristaltic pumps
  • Chemically resistant to a wide range of fluids
  • Crystal clear for easy visual flow monitoring
  • Meets FDA criteria for food contact
  • Will not degrade over time
  • Will not release hazardous byproducts when properly incinerated
  • Does not yield any taste
  • Helps ensure accurate results from analytical instrument tests
Ordreinfo
Alle produkter sælges i 50 fod (15,24 m) længder
Overholdelse
I overensstemmelse med FDA 21 CFR, 177.2600
†Ved 73 °F (23 °C).
Tekniske data
Certificeringer/compliance Compliant with FDA 21 CFR, 177.2600
Diameter (engelsk) Indre 3/16 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Diameter (engelsk) Ydre 5/16 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 7.9 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Tykkelse (engelsk) 1/16 tommer
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm