Få mere at vide
Saint-Gobain Versilon™ Blødgørerfri slange, formulering 2001
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer
1/2 tomme
1/4 tomme
1/8 tomme
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1/2 tomme
1/4 tomme
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
7/16 tommer
7/8 tommer
Tykkelse (engelsk):
1/16 tommer
1/8 tommer
Pakningsstørrelse:
15m
Beskrivelse
Versilon™ Blødgører-fri slange, formulering 2001 er unikt konstrueret til at give fleksibilitet, kemisk resistens og forlænget pumpelevetid i et klart, blødgører-/olie-frit slangeprodukt.
- Forurener ikke væsker
- Overlegen flexlevetid i peristaltiske pumper
- Kemisk resistent over for en lang række væsker
- Krystalklar for nem visuel flowovervågning
- Opfylder FDA-kriterier for fødevarekontakt
- Forringes ikke over tid
- Vil ikke frigive farlige biprodukter ved korrekt forbrænding
- Giver ingen smag
- Hjælper med at sikre nøjagtige resultater fra analytiske instrumenttest
Ordreinfo
Alle produkter sælges i 50 fod (15,24 m) længder
Overholdelse
I overensstemmelse med FDA 21 CFR, 177.2600
†Ved 73 °F (23 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | I overensstemmelse med FDA 21 CFR, 177.2600 |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/4 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 19.1 mm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1 tomme |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25.4 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Tykkelse (engelsk) | 1/8 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 3.2 mm |