Få mere at vide
Saint-Gobain Versilon™ Blødgørerfri slange, formulering 2001
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer
1/2 tomme
1/4 tomme
1/8 tomme
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1/2 tomme
1/4 tomme
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
7/16 tommer
7/8 tommer
Tykkelse (engelsk):
1/16 tommer
1/8 tommer
Pakningsstørrelse:
15m
Beskrivelse
Versilon™ Plasticizer-Free Tubing, Formulation 2001 is uniquely engineered to provide flexibility, chemical resistance and extended pump life in a clear, plasticizer-/oil-free tubing product.
- Does not contaminate fluids
- Superior flex life in peristaltic pumps
- Chemically resistant to a wide range of fluids
- Crystal clear for easy visual flow monitoring
- Meets FDA criteria for food contact
- Will not degrade over time
- Will not release hazardous byproducts when properly incinerated
- Does not yield any taste
- Helps ensure accurate results from analytical instrument tests
Ordreinfo
Alle produkter sælges i 50 fod (15,24 m) længder
Overholdelse
I overensstemmelse med FDA 21 CFR, 177.2600
†Ved 73 °F (23 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Compliant with FDA 21 CFR, 177.2600 |
| Diameter (engelsk) Indre | 5/8 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 15.9 mm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 7/8 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22.2 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Tykkelse (engelsk) | 1/8 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 3.2 mm |