Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-80 rør
Beskrivelse
Specifikt formuleret i et højere durameter, der muliggør høj modstand mod knæk og sammenbrud
Tygon™ ND 100-80 slanger er lavet af en biokompatibel polymer, der ikke er formuleret med DEHP. Denne slange er krystalklar for nem visualisering af væskeflow. De fysiske egenskaber ved Tygon ND 100-80 muliggør fremstilling af rør med mindre diameter med høj modstand mod knæk og kollaps.
- Høj stivhed for knæk modstand
- Kompatibel med blod
- Krystalklar for nem visualisering af væskeflow
- Glasglat indvendig boring
- Reduceret fleksibilitet til sugeapplikationer
- Tygon™ ND 100-80 har opfyldt kravene til biologisk test for plastklasse VI, som beskrevet i USP <88> (2017)
- Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
- Ikke-giftig og ikke-forurenende
- Glat, poleret indervæg
- Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
- Indeholder ingen BPA eller phthalater
- Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
Overholdelse
UPS klasse VI godkendt og REACH kompatibel.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 0,01 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Materiale | Tygon ND-100-80 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,03 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.76 mm |
| Tykkelse (engelsk) | 0,01 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.25 mm |
| Til brug med (applikation) | Medicinsk karakter |
| Port størrelse | Nålemåler: 30 |
| Farve | Klar |
| Vis mere |