Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 medicinsk slange
Artikelnummer. 10366933
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,375 tommer
0,5 tommer
1/16 tommer.
1/4 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer.
5/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
0,375 tommer
0,5 tommer
0,563 tommer.
1/8 tommer
11/16 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
7/16 tommer
Tykkelse (engelsk):
1/16 tommer.
1/32 tommer.
1/8 tommer
3/32 tommer.
missing translation for 'unitSize'
15m
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre Tykkelse (engelsk) unitSize
10366933 1/16 tommer. 1/8 tommer 1/32 tommer. 15m
10328184 3/32 tommer. 5/32 tommer. 1/32 tommer. 15m
12356839 3/16 tommer 5/16 tommer 1/16 tommer. Hver
10667925 1/4 tommer 0,375 tommer 1/16 tommer. -
12396839 1/4 tommer 7/16 tommer 3/32 tommer. 15m
12316849 5/16 tommer 7/16 tommer 1/16 tommer. Hver
12306849 1/4 tommer 0,5 tommer 1/8 tommer Hver
12346849 0,375 tommer 0,5 tommer 1/16 tommer. Hver
12356849 0,375 tommer 0,563 tommer. 3/32 tommer. Hver
15692054 0,5 tommer 11/16 tommer 3/32 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 missing translation for 'options'
Product Code. 10366933 missing translation for 'mfr' Saint Gobain Life Sciences missing translation for 'supplierNo' ADF00002
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing til medicinsk udstyr i kontakt med blod, hvor der kræves ikke-DEHP-plastificerede materialer.
  • Krystalklar for nem visualisering af væskeflow
  • Til kontakt med kropsvæsker
  • Ikke-væde overflade tillader fuldstændig dræning
  • Ikke-hæmolytisk og ikke-pyrogen
  • Tåler EtO, gas og gamma sterilisering
  • Minimalt invasive enheder
  • Blod og IV opløsninger
  • Dialyseudstyr
  • Sårdræning
  • Inhalationsudstyr
  • Kemoterapi medicin levering
  • Nyredialysepumper
  • Peristaltiske pumper
  • Katetre
Compliance
Møder USP Klasse VI kriterier, USP Klasse VI, ISO 10993, European Pharmacopoeia 3.1.1.2 og europæiske REACH-krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (engelsk) Indre 1/16 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale Ikke-DEHP plastik
Diameter (engelsk) Ydre 1/8 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 3.2 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15.2 m
Tykkelse (engelsk) 1/32 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Farve Klar
Produkttype Slanger