Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 medicinsk slange
Description
- Krystalklar for nem visualisering af væskeflow
- Til kontakt med kropsvæsker
- Ikke-væde overflade tillader fuldstændig dræning
- Ikke-hæmolytisk og ikke-pyrogen
- Tåler EtO, gas og gamma sterilisering
- Minimalt invasive enheder
- Blod og IV opløsninger
- Dialyseudstyr
- Sårdræning
- Inhalationsudstyr
- Kemoterapi medicin levering
- Nyredialysepumper
- Peristaltiske pumper
- Katetre
Compliance
Møder USP Klasse VI kriterier, USP Klasse VI, ISO 10993, European Pharmacopoeia 3.1.1.2 og europæiske REACH-krav.
Specifications
Specifications
| Diameter (engelsk) Indre | 3/32 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.4 mm |
| Materiale | Ikke-DEHP plastik |
| Diameter (engelsk) Ydre | 5/32 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15.2 m |
| Tykkelse (engelsk) | 1/32 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Farve | Klar |
| Show More |