Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 medicinsk slange
Artikelnummer. 12386849
Diameter (engelsk) Indre:
0,063 tommer.
0,156 tommer.
0,188 tommer
0,313 tommer.
0,438 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
0,188 tommer
0,219 tommer.
0,25 tommer
0,375 tommer
0,5 tommer
0,625 tommer
Samlet længde (engelsk):
50 ft.
Tykkelse (engelsk):
1/16 tommer.
1/32 tommer.
3/32 tommer.
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Artikelnummer. 12386849
Brand: Saint Gobain Life Sciences ADF00033
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing til medicinsk udstyr i kontakt med blod, hvor der kræves ikke-DEHP-plastificerede materialer.
  • Krystalklar for nem visualisering af væskeflow
  • Til kontakt med kropsvæsker
  • Ikke-væde overflade tillader fuldstændig dræning
  • Ikke-hæmolytisk og ikke-pyrogen
  • Tåler EtO, gas og gamma sterilisering
  • Minimalt invasive enheder
  • Blod og IV opløsninger
  • Dialyseudstyr
  • Sårdræning
  • Inhalationsudstyr
  • Kemoterapi medicin levering
  • Nyredialysepumper
  • Peristaltiske pumper
  • Katetre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 10993, USP herunder cytotoksicitet, hæmokompatibilitet, genotoksicitet og klasse VI
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,438 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 11.11 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (engelsk) Ydre 0,625 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 15.88 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15.2 m
Tykkelse (engelsk) 3/32 tommer.
Tykkelse (metrisk) 2.3812 mm
Til brug med Producenter af medicinsk udstyr
Min. Driftstemperatur (engelsk) -44 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -42 °C
Emballagemængde 40 Pk.
Modstandsegenskaber 185 lb-f/in
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Hårdhed 65 (Shore A)
Fleksibilitet 51 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 25 psi
Vakuum niveau 18 tommer Hg (ved 73 °F)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger