Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 medicinsk slange
Diameter (engelsk) Indre:
0,063 tommer.
0,156 tommer.
0,188 tommer
0,313 tommer.
0,438 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
0,188 tommer
0,219 tommer.
0,25 tommer
0,375 tommer
0,5 tommer
0,625 tommer
Samlet længde (engelsk):
50 ft.
Tykkelse (engelsk):
1/16 tommer.
1/32 tommer.
3/32 tommer.
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Beskrivelse
- Krystalklar for nem visualisering af væskeflow
- Til kontakt med kropsvæsker
- Ikke-væde overflade tillader fuldstændig dræning
- Ikke-hæmolytisk og ikke-pyrogen
- Tåler EtO, gas og gamma sterilisering
- Minimalt invasive enheder
- Blod og IV opløsninger
- Dialyseudstyr
- Sårdræning
- Inhalationsudstyr
- Kemoterapi medicin levering
- Nyredialysepumper
- Peristaltiske pumper
- Katetre
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 10993, USP herunder cytotoksicitet, hæmokompatibilitet, genotoksicitet og klasse VI |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,188 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.76 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,375 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9.53 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15.2 m |
| Tykkelse (engelsk) | 3/32 tommer. |
| Vis mere |