Få mere at vide
Saint-Gobain Tygon™ Formel 2475 slanger med høj renhed
Diameter (engelsk) Indre:
0,06 tommer.
0,18 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
0,18 tommer.
0,31 tommer.
0,37 tommer.
0,43 tommer.
1/2 tomme
3/4 tommer
Tykkelse (engelsk):
0,06 tommer
0,06 tommer.
0,12 tommer
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Beskrivelse
- Contains no plasticizers that can leach into or contaminate fluid, yet tubing remains flexible
- Virtually no absorption of key fluid constituents into tubing material or fluid adsorption onto tubing walls; fluid alteration and loss is limited
- Ideal for handling sensitive fluids such as pharmaceutical or biological solutions
- Also available braid-reinforced to withstand solutions with elevated working pressure (Contact your Fisher Scientific Customer Service Representative for details)
Ordreinfo
I pakker på 50 fod. (15 m)
Overholdelse
Møder USP Klasse VI, FDA og NSF specifikationer. Dokumenteret biokompatibilitet til ISO 10993 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Meets USP Class VI, FDA and NSF specifications. Documented biocompatibility to ISO 10993 standards. |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/8 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9.5 mm |
| Materiale | Tygon |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/2 tomme |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12.7 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,06 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |