Få mere at vide
Saint-Gobain Tygon™ Formel 2475 slanger med høj renhed
Artikelnummer. 12366919
Diameter (engelsk) Indre:
0,06 tommer.
0,18 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
0,18 tommer.
0,31 tommer.
0,37 tommer.
0,43 tommer.
1/2 tomme
3/4 tommer
Tykkelse (engelsk):
0,06 tommer
0,06 tommer.
0,12 tommer
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Artikelnummer. 12366919
Brand: Saint-Gobain ACG00022
Miljøvenlig —sikker at bortskaffe ved forbrænding
  • Indeholder ingen blødgørere, der kan udvaskes eller forurene væske, men slangen forbliver fleksibel
  • Stort set ingen absorption af vigtige væskebestanddele i rørmateriale eller væskeadsorption på rørvægge; væskeændring og tab er begrænset
  • Ideel til håndtering af følsomme væsker såsom farmaceutiske eller biologiske opløsninger
  • Fås også fletteforstærket til at modstå løsninger med forhøjet arbejdstryk (Kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder for detaljer)
Ordreinfo
I pakker på 50 fod. (15 m)
Overholdelse
Møder USP Klasse VI, FDA og NSF specifikationer. Dokumenteret biokompatibilitet til ISO 10993 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Møder USP Klasse VI, FDA og NSF specifikationer. Dokumenteret biokompatibilitet til ISO 10993 standarder.
Diameter (engelsk) Indre 5/16 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 7.9 mm
Materiale Tygon
Diameter (engelsk) Ydre 0,43 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,06 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm