Få mere at vide
Saint-Gobain Tygon™ Formel 2475 slanger med høj renhed
Diameter (engelsk) Indre:
0,06 tommer.
0,18 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
0,18 tommer.
0,31 tommer.
0,37 tommer.
0,43 tommer.
1/2 tomme
3/4 tommer
Tykkelse (engelsk):
0,06 tommer
0,06 tommer.
0,12 tommer
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Beskrivelse
- Indeholder ingen blødgørere, der kan udvaskes eller forurene væske, men slangen forbliver fleksibel
- Stort set ingen absorption af vigtige væskebestanddele i rørmateriale eller væskeadsorption på rørvægge; væskeændring og tab er begrænset
- Ideel til håndtering af følsomme væsker såsom farmaceutiske eller biologiske opløsninger
- Fås også fletteforstærket til at modstå løsninger med forhøjet arbejdstryk (Kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder for detaljer)
Ordreinfo
I pakker på 50 fod. (15 m)
Overholdelse
Møder USP Klasse VI, FDA og NSF specifikationer. Dokumenteret biokompatibilitet til ISO 10993 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Møder USP Klasse VI, FDA og NSF specifikationer. Dokumenteret biokompatibilitet til ISO 10993 standarder. |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/2 tomme. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12.7 mm |
| Materiale | Tygon |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3/4 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 19 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,12 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 3.2 mm |