Få mere at vide
Saint-Gobain Tygon™ Formel 2475 slanger med høj renhed
Artikelnummer. 11734678
Diameter (engelsk) Indre:
0,06 tommer.
0,18 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
0,18 tommer.
0,31 tommer.
0,37 tommer.
0,43 tommer.
1/2 tomme
3/4 tommer
Tykkelse (engelsk):
0,06 tommer
0,06 tommer.
0,12 tommer
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Artikelnummer. 11734678
Brand: Saint-Gobain 9563552
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Miljøvenlig —sikker at bortskaffe ved forbrænding
  • Indeholder ingen blødgørere, der kan udvaskes eller forurene væske, men slangen forbliver fleksibel
  • Stort set ingen absorption af vigtige væskebestanddele i rørmateriale eller væskeadsorption på rørvægge; væskeændring og tab er begrænset
  • Ideel til håndtering af følsomme væsker såsom farmaceutiske eller biologiske opløsninger
  • Fås også fletteforstærket til at modstå løsninger med forhøjet arbejdstryk (Kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder for detaljer)
Ordreinfo
I pakker på 50 fod. (15 m)
Overholdelse
Møder USP Klasse VI, FDA og NSF specifikationer. Dokumenteret biokompatibilitet til ISO 10993 standarder.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Møder USP Klasse VI, FDA og NSF specifikationer. Dokumenteret biokompatibilitet til ISO 10993 standarder.
Diameter (engelsk) Indre 0,18 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Tygon
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 7.9 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,06 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm